Learn More
2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranoside de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470537
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15470537 5 g 5g
15460537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15470537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66260.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3601-36-3
Formule moléculaire C28H26O9
Poids moléculaire (g/mol) 506.507
Numéro MDL MFCD06300842
Clé InChI WXFFEILSURAFKL-SUWSLWCISA-N
Synonyme methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-alpha-d-galactopyranoside, 2s,3r,4s,5s,6r-6-benzoyloxy methyl-5-hydroxy-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4-diyl dibenzoate, methyl d-galactopyranoside 2,3,6-tribenzoate, methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-a-d-galactopyranoside, methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-, a-d-galactopyranoside, methyl 2-o,3-o,6-o-tribenzoyl-alpha-d-galactopyranoside, 2s,3r,4s,5s,6r-4-benzoyloxy-6-benzoyloxy methyl-5-hydroxy-2-methoxyoxan-3-yl benzoate, 2r,3s,4s,5r,6s-4,5-bis benzoyloxy-3-hydroxy-6-methoxyoxan-2-yl methyl benzoate
CID PubChem 10929259
Nom IUPAC Benzoate de [(2R,3S,4S,5R,6S)-4,5-dibenzoyloxy-3-hydroxy-6-méthoxyoxan-2-yl]méthyle
SMILES COC1C(C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)O)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranoside
Point de fusion 143°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Rotation optique +121° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 506.5
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre