Learn More
2,3,6-tri-O-benzoyl-α-D-galactopyranoside de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2,3,6-Tri-O-benzoyl-a-D-galactopyranoside |
| CAS | 3601-36-3 |
| Formule moléculaire | C28 H26 O9 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H26O9/c1-33-28-24(37-27(32)20-15-9-4-10-16-20)23(36-26(31)19-13-7-3-8-14-19)22(29)21(35-28)17-34-25(30)18-11-5-2-6-12-18/h2-16,21-24,28-29H,17H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,28+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@H](O)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4 |
| Nom IUPAC | [(2R,3S,4S,5R,6S)-4,5-dibenzoyloxy-3-hydroxy-6-méthoxyoxan-2-yl]benzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 506.5 |
| Poids de la formule | 506.1577 |