Learn More
Méthyl2-(3-chloropropanoylamino)-5,6 -dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophène-3 carboxylate ,96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15415155
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15415155 1 g 1g
15425155 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15415155 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33025.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 551910-46-4
Formule moléculaire C12H14ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 287.758
Numéro MDL MFCD01354347
Clé InChI OMCRFVOYMSUXGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-3-chloropropanamido-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-3-chloropropanoylamino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-3-chloropropanamido-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate
CID PubChem 4982506
Nom IUPAC Méthyle 2-(3-chloropropanoylamino)-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophène-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(SC2=C1CCC2)NC(=O)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(3-chloropropanoylamino)-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Point de fusion 108°C to 109°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 287.77
Pourcentage de pureté 96%