Learn More
2-(3-nitrobenzylidène)-3-oxobutanoate de méthyle (mélange E/Z 1:1), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-(3-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate (1:1 E/Z Mixture) |
| CAS | 39562-17-9 |
| Formule moléculaire | C12H11NO5 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Methyl 2-(3-Nitrobenzylidene)acetoacetate, Methyl 2-(m-Nitrobenzylidene)acetoacetate, Methyl 3-Nitrobenzylideneacetoacetate, Methyl alpha-Acetyl-beta-(m-nitrophenyl)acrylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11NO5/c1-8(14)11(12(15)18-2)7-9-4-3-5-10(6-9)13(16)17/h3-7H,1-2H3/b11-7- |
| SMILES | COC(=O)\C(=C/c1cccc(c1)[N+](=O)[O-])\C(=O)C |
| Nom IUPAC | méthyl (2Z)-2-[(3-nitrophényl)méthylidène]-3-oxobutanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.22 |
| Poids de la formule | 249.0637 |