Learn More
Méthyle 2,3-O-isopropylidène-bêta-D-ribofuranoside, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside is used for the manufacture of fine chemicals, and Industrial use resulting in manufacture of intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,3-O-isopropylidène-bêta-D-ribofuranoside de méthyl est utilisé pour la fabrication de produits chimiques fins et l’utilisation industrielle résultant en la fabrication d’intermédiaires.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane, l’éthanol, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Huile |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform, dichloromethane, ethanol, ethyl acetate, and methanol |
| Poids de la formule | 204.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |