Learn More
2,3-O-isopropylidène-β-D-ribofuranoside de méthyle, TRC
Product Code. 30475706
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30475706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30475706 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM3146005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 2,3-O-Isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
CAS 4099-85-8
Formule moléculaire C9 H16 O5
Quantité 5 g
Synonyme Capecitabine Impurity 32
Formule InChI InChI=1S/C9H16O5/c1-9(2)13-6-5(4-10)12-8(11-3)7(6)14-9/h5-8,10H,4H2,1-3H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]12
Nom IUPAC [(3aR,4R,6R,6aR)-4-méthoxy-2,2-diméthyl-3a,4,6,6a-tétrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Poids de la formule 204.0998