Learn More
2-(-Oxétanylidiène)acetate3-oxétanylidiène)acétate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15493858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15493858 500 mg 500mg
15483858 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57376.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1105665-34-6
Formule moléculaire C6H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 128.127
Numéro MDL MFCD16140399
Clé InChI QUBZUQPHJXYCSI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 46839994
Nom IUPAC Acétate de méthyle 2-(oxétan-3-ylidène)
SMILES COC(=O)C=C1COC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(3-oxetanylidene)acetate
Quantité 500 mg
Synonyme methyl 2-oxetan-3-ylidene acetate, methyl oxetan-3-ylideneacetate, methyl 2-3-oxetanylidene acetate, methyl oxetan-3-ylidene acetate, methyl2-oxetan-3-ylidene acetate, methyl 2-oxetan-3-ylidene ethanoate, oxetan-3-ylidene-acetic acid methyl ester, oxetane-3-ylideneacetic acid methyl ester, 2-3-oxetanylidene acetic acid methyl ester
Poids de la formule 128.13
Pourcentage de pureté 95%