Learn More
Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11405053 5 g 5g
11415053 25 g 25g
11425053 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405053 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12305.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 3147-39-5 | C8H8O5 | 184.147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3147-39-5
Formule moléculaire C8H8O5
Poids moléculaire (g/mol) 184.147
Numéro MDL MFCD00013969
Clé InChI AQDIJIAUYXOCGX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 76600
Nom IUPAC méthyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
Point de fusion 175°C to 179°C
Quantité 5 g
Beilstein 2837819
Synonyme benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, methyl ester, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-20akj4, benzoic acid,2,4,6-trihydroxy-, methyl ester
Poids de la formule 184.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate