Learn More
Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425053 100 g 100g
11405053 5 g 5g
11415053 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11425053 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12305.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3147-39-5 | C8H8O5 | 184.147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3147-39-5
Formule moléculaire C8H8O5
Poids moléculaire (g/mol) 184.147
Numéro MDL MFCD00013969
Clé InChI AQDIJIAUYXOCGX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 76600
Nom IUPAC méthyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
Point de fusion 175°C to 179°C
Quantité 100 g
Beilstein 2837819
Synonyme benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, methyl ester, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-20akj4, benzoic acid,2,4,6-trihydroxy-, methyl ester
Poids de la formule 184.15
Pourcentage de pureté 98%