Learn More
Méthyl 2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12397173 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12397173 25 g 25g
12387173 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12397173 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446580250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6299-85-0 | C6H4Cl2N2O2 | 207.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6299-85-0
Formule moléculaire C6H4Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 207.02
Clé InChI DQNQNLWKAGZNIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate, methyl 2,4-dichloro-pyrimidine-6-carboxylate, 2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, 2,6-dichloro-4-pyrimidinecarboxylicacid methyl ester, t6n cnj bg dvo1 fg wln, zlchem 33, pubchem23452, methyl2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylate, 2,4-dichloro-6-methoxycarbonyl pyrimidine
CID PubChem 239689
Nom IUPAC 2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC(=NC(=N1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2, 4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Point de fusion 55°C to 56°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 207.02
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.