Learn More
Méthyle 2,4-difluorobenzoate, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15464847
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15464847 25 g 25g
15454847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32161.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106614-28-2
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
Numéro MDL MFCD03093799
Clé InChI YQUHULOBTDYMAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluoro-benzoic acid methyl ester, 2,4-difluorobenzoic acid methyl ester, methyl-2,4-difluorobenzoate, methyl 2,4-difluoro benzoate, benzoic acid, 2,4-difluoro-, methyl ester, pubchem15678, acmc-1c4sx, methyl 2,4-diflourobenzoate, ksc494g3p, rarechem al bf 0213
CID PubChem 2782897
Nom IUPAC méthyl 2,4-difluorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2,4-difluorobenzoate
Quantité 25 g
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 98%