Learn More
Methyl 2,4-dihydroxybenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496466 100 g 100g
11476466 5 g 5g
11486466 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24757.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2150-47-2 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Methyl 2,4-dihydroxybenzoate is used as a cosmetic agents. And it is used in synthesis of raw material for fine chemicals, organic intermediate, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4-dihydroxybenzoate de méthyle est utilisé comme agent cosmétique. Et il est utilisé dans la synthèse de matières premières pour les produits chimiques fins, les intermédiaires organiques et les intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2150-47-2
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.148
Numéro MDL MFCD00002276
Clé InChI IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-, methyl ester, methyl beta-resorcylate, methyl-2,4-dihydroxybenzoate, unii-xe68bu3oyj, xe68bu3oyj, .beta.-resorcylic acid, methyl ester, beta-resorcylic acid methyl ester, methyl benzoate, 2,4-dihydroxy, methyl b-resorcylate
CID PubChem 16523
Nom IUPAC 2,4-dihydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
Point de fusion 116°C to 119°C
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97%