Learn More
Méthyl 2-(4-isobutylphényl)propanoate, Thermo Scientific™
Code produit 10631755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10631755 1 g Flacon en verre ambré 1g
10346972 10 g Flacon en verre ambré 10g
10438704 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10631755 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW06433DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
méthyle 2-(4-isobutylphényl)propanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61566-34-5
Formule moléculaire C14H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.312
Clé InChI YNZYUHPFNYBBFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ibuprofen methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propanoate, motrin methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propionate, methyl 2-4-2-methylpropyl phenyl propanoate, 2-4-isobutylphenyl propionic acid methyl ester, racemic ibuprofen methyl ester, s-+-ibuprofen methyl ester, 2r/s-2-4-isobutylphenyl-propionic acid methyl ester, benzeneacetic acid,, a-methyl-4-2-methylpropyl-,methyl ester
CID PubChem 109101
Nom IUPAC méthyle 2-[4-(2-méthylpropyle)phényle]propanoate
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 220.31
Pourcentage de pureté 97%