Learn More
Methyl 2,5-dichloronicotinate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2,5-dichloronicotinate |
| CAS | 67754-03-4 |
| Formule moléculaire | C7H5Cl2NO2 |
| Numéro MDL | MFCD03844857 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | O=C(OC)C1=C(Cl)N=CC(Cl)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.03 |
| Pourcentage de pureté | 98% |