Learn More
Méthyle 2,5-dichlorothiophène-3-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337995 5 g 5g
11327995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337995 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08118.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 145129-54-0 | C6H4Cl2O2S | 211.056 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145129-54-0
Formule moléculaire C6H4Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 211.056
Numéro MDL MFCD00051763
Clé InChI VCXPHMKCDRPIDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-1c2sm, methyl 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylate, methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate, methyl 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylate #, methyl 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carboxylate, 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2,5-dichloro-, methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2,5-dichloro-, methyl ester
CID PubChem 518961
Nom IUPAC 2,5-dichlorothiophène-3-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Point d’ébullition 74°C to 75°C (0.6 mmHg)
Indice de réfraction 1.563
Quantité 5 g
Poids de la formule 211.07
Pourcentage de pureté 98%