Learn More
Méthyle 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15440189
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15440189 5 g 5g
15450189 250 mg 250mg
15430189 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15440189 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63472.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 924868-81-5 | C8H5F2NO4 | 217.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 924868-81-5
Formule moléculaire C8H5F2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 217.13
Numéro MDL MFCD08689670
Clé InChI XBUVRWIIEREYFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, methyl2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, benzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitro-, methyl ester, methyldifluoronitrobenzenecarboxylate, methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, 2,5-difluoro-4-methoxycarbonyl nitrobenzene, 2,5-difluoro-4-nitro-benzoic acid methyl ester
CID PubChem 18526058
Nom IUPAC methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(C=C1F)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Quantité 5 g
Poids de la formule 217.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide