Learn More
Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418603 25 g 25g
11498593 1 g 1g
11408603 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418603 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10407.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2150-46-1 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2150-46-1
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00016464
Clé InChI XGDPKUKRQHHZTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl gentisate, gentisic acid methyl ester, methyl2,5-dihydroxybenzoate, benzoic acid, 2,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl dihydroxybenzoate, 2,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, gentisic acid, methyl ester, methyl-2,5-dihydroxybenzoate, unii-ls28b004km, rarechem al bf 0043
CID PubChem 75077
Nom IUPAC 2,5-dihydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC(O)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2,5-dihydroxybenzoate
Point de fusion 86°C to 87°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 98%