Learn More
Méthyl 2,5-Dihydroxybenzoate, TRC
Code produit 30473061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473061 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473061 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3019001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2,5-Dihydroxybenzoate
CAS 2150-46-1
Formule moléculaire C8H8O4
Quantité 1 g
Synonyme 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, 2-Methoxycarbonyl-1,4-Benzenediol, Methoxycarbonylhydroquinone, Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, Methyl Gentisate, NSC 618316
Formule InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(O)ccc1O
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Poids de la formule 168.0423