Learn More
Méthyl 2,5-diméthyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10570743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10570743 1 g 1g
10315162 10 g 10g
10255424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10570743 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP00004DA
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 69687-80-5
Formule moléculaire C8H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.181
Numéro MDL MFCD00203859
Clé InChI OQWZEJIISPYZPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_008495, acmc-1b2uc, 2,5-dimethyl,4-carbomethoxy pyrrole, 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,2,5-dimethyl-,methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester
CID PubChem 592729
Nom IUPAC méthyle 2,5-diméthyle-1H-pyrrole-3-carboxylate
SMILES CC1=CC(=C(N1)C)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté 95%