Learn More
2,6-Dichloropyridine-4-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453157 5 g 5g
15443157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17468.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 42521-09-5 | Molecular Formula: C7H5Cl2NO2 | Molecular Weight: 206.02 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Peu soluble (0,13 g/l) (25°C)
Remarques
Tenir à l’écart des agents oxydants, des agents réducteurs, des bases et des amines. Stockez-le dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42521-09-5
Formule moléculaire C7H5Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 206.02
Numéro MDL MFCD00044409
Clé InChI XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 93237
Nom IUPAC methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
Point de fusion 80°C to 84°C
Quantité 5 g
Synonyme methyl 2,6-dichloroisonicotinate, methyl2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-chloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2,6-dichloroisonicotinic acid methyl ester, methyl-2,6-dichloroisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, methyl-2,6-dichlorisonicotinat, acmc-209yt4, xskghsuhoyebtk-uhfffaoysa, methyl 2,6-dichloro-isonicotinate
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (0.13g/L) (25°C)
Poids de la formule 206.03
Pourcentage de pureté 97%