Learn More
2-acétamido-2-désoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-β-D-glucopyranoside de méthyle, TRC
Code produit 30470766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470766 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470766 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2752005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside
CAS 100836-88-2
Formule moléculaire C15 H27 N O11
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H27NO11/c1-5(19)16-8-13(10(21)7(4-18)25-14(8)24-2)27-15-12(23)11(22)9(20)6(3-17)26-15/h6-15,17-18,20-23H,3-4H2,1-2H3,(H,16,19)/t6-,7-,8-,9+,10-,11+,12-,13-,14-,15+/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]1NC(=O)C
Nom IUPAC N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-hydroxy-6-(hydroxyméthyl)-2-méthoxy-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 397.38
Poids de la formule 397.1584