Learn More
2-acétamido-5-bromobenzoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11488956
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11488956 100 g 100g
11478956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11488956 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17087.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 138825-96-4
Formule moléculaire C10H10BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 272.098
Numéro MDL MFCD00144758
Clé InChI CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetamido-5-bromobenzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-bromobenzoate, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-acetamidobenzoate, acmc-20akiv, pubchem3334, methyl2-acetamido-5-bromobenzoate, labotest-bb lt00454800
CID PubChem 736223
Nom IUPAC méthyle 2-acetamido-5-bromobenzoate
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)Br)C(=O)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
Point de fusion 132°C to 135°C
Quantité 100 g
Beilstein 7810898
Poids de la formule 272.1
Pourcentage de pureté 97%