Learn More
Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate, 98%, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate |
| CAS | 138825-96-4 |
| Point de fusion | 131.0°C to 135.0°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C10H10BrNO3 |
| Formule linéaire | CH3C(O)NHC6H3(Br)COOCH3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-acetamido-5-bromobenzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-bromobenzoate, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-acetamidobenzoate, acmc-20akiv, pubchem3334, methyl2-acetamido-5-bromobenzoate, labotest-bb lt00454800 |
| Clé InChI | CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |