Learn More
Méthyl 2-(acétylamino)-3-nitrobenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10581482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10581482 1 g Flacon en verre ambré 1g
10384102 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10581482 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH00481DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 95067-27-9
Formule moléculaire C10H10N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 238.20
Numéro MDL MFCD00157613
Clé InChI PHFRWNCHBPVTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl 2-acetamido-3-nitro-benzoate, 2-acetylamino-3-nitro-benzoic acid methyl ester, 2-acetamido-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl2-acetylamino-3-nitrobenzoate, 2-acetylamino-3-nitrobenzoic acid methyl ester
CID PubChem 2782278
Nom IUPAC méthyl 2-acétamido-3-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(NC(C)=O)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(acetylamino)-3-nitrobenzoate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.2
Pourcentage de pureté 97%