Learn More
Méthyl2-amino-3-carboxybenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10718623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10718623 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10564403 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10718623 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07276CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 253120-47-7
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Numéro MDL MFCD06200897
Clé InChI UXQCFHRNRAGKOY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2794812
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-méthoxycarbonylbenzoïque
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(C(O)=O)=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-amino-3-carboxybenzoate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 2-amino-3-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl 2-amino-3-carboxybenzoate, 2-amino-isophthalic acid monomethyl ester, 3-methoxycarbonyl-2-aminobenzoic acid, 2-amino-isophthalicacidmonomethylester, 2-amino-3-methoxycarbonyl-benzoic acid, pubchem22030, 2-aminoisophthalicacidmonomethylester, 6-carboxy-2-methoxycarbonyl aniline, methyl2-amino-3-carboxybenzoate
Poids de la formule 195.17
Pourcentage de pureté 97%