Learn More
Méthyl 2-amino-3-méthylbenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427998 100 g 100g
15417998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61448.22
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 22223-49-0 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22223-49-0
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.192
Numéro MDL MFCD06200918
Clé InChI VSFYTPXXMLJNAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-methylanthranilate, 2-amino-3-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-3-methyl-, methyl ester, methyl 2-amino-3-methylbenzenecarboxylate, 2-amino-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl2-amino-3-methylbenzoate, pubchem10929, acmc-209ftn, methyl 2-amino-m-toluate, ksc495o6t
CID PubChem 2763406
Nom IUPAC 2-amino-3-méthylbenzoate de méthyle
SMILES CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-amino-3-methylbenzoate
Point de fusion 25°C to 29°C
Couleur Rose
Point d’ébullition 153°C (23 mm)
Quantité 100 g
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide