Learn More
2-amino-4,5,6,7-tétrahydrobenzo[b]thiophène-3-carboxylate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438195 25 g 25g
15428195 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438195 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32755.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 108354-78-5 | C10H13NO2S | 211.279 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108354-78-5
Formule moléculaire C10H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 211.279
Numéro MDL MFCD00130099
Clé InChI DKYYKIHEIOOWRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3, cbmicro_029799, methyl 2-azanyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate, methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4, 5, 6, 7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxylate
CID PubChem 2756552
Nom IUPAC 2-amino-4,5,6,7-tétrahydro-1-benzothiophène-3-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(SC2=C1CCCC2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Point de fusion 126°C to 129°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 211.28
Pourcentage de pureté 98%