Learn More
2-Amino-4,5-diméthoxybenzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate |
| Point de fusion | 128°C to 130°C |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 2724754 |
| Poids de la formule | 211.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |