Learn More
2-Amino-4,5-diméthoxybenzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430087 50 g 50g
11420087 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21002.18
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 26759-46-6 | C10H13NO4 | 211.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26759-46-6
Formule moléculaire C10H13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 211.22
Numéro MDL MFCD00014904
Clé InChI QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 6-aminoveratrate, methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, methyl 2-amino-4,5-dimethoxy benzoate, 2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, 6-aminoveratric acid methyl ester, methyl2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 4,5-dimethoxyanthranilic acid methyl, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-, methyl ester, methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid methyl ester
CID PubChem 611144
Nom IUPAC méthyle 2-amino-4,5-diméthoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
Point de fusion 128°C to 130°C
Quantité 50 g
Beilstein 2724754
Poids de la formule 211.22
Pourcentage de pureté 98%