Learn More
Méthyl 2-amino-5,6,7,8-tétrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophène-3-carboxylate, 95 %, ACROS Organics™
Code produit 15264824 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15264824 5 g
15254824 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15264824 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450450050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 184174-81-0
Formule moléculaire C11H15NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 225.31
Clé InChI BDPLKEMLVDUYRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta-b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-4h,5h,6h,7h,8h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 5,6,7,8-tetrahydro-2-amino-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4,5,6,7,8-pentahydrocyclohepta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2756554
Nom IUPAC 2-amino-5,6,7,8-tétrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophène-3-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=C(SC2=C1CCCCC2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate
Point de fusion 63.0°C to 67.0°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 225.31
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.