Learn More
2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophène-3-carboxylate de méthyle, 95 %, ACROS Organics
Code produit 15299706 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15299706 1 g 1g
15209716 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15299706 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450370010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 184174-80-9
Formule moléculaire C9H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 197.25
Numéro MDL MFCD00625612
Clé InChI XUKGZPUAFGAYHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b-thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylicacid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl ester, methyl 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, enamine_005617, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-ca, methyl 2-azanyl-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl
CID PubChem 2818378
Nom IUPAC 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophène-3-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(N)SC2=C1CCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-amino-5, 6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Point de fusion 170°C to 174°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.26
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta¢b!thiophene-3-carboxylate, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.