Learn More
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30998169
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30998169 5 g
30989160 500 g
30997982 10 g
30994074 100 g
30997438 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30998169 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD111125g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
CAS 52727-57-8
Formule moléculaire C8H8BrNO2
Numéro MDL MFCD00144761
Quantité 5 g
SMILES O=C(OC)C1=CC(Br)=CC=C1N
Poids moléculaire (g/mol) 230.06
Pourcentage de pureté 98%