Learn More
Méthyle 2-amino-5-bromobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate acts as a potential PqsD inhibitor against pseudomonas aeruginosa infections. It is also used in the preparation of hepatitis C virus NS5b RNA polymerase inhibitors. It is involved in plant growth-regulator activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le méthyle 2-amino-5-bromobenzoate agit comme un inhibiteur potentiel de la PqsD contre les infections à pseudomonas aeruginosa. Il est également utilisé dans la préparation d’inhibiteurs de l’ARN polymérase de la NS5b du virus de l’hépatite C. Il est impliqué dans l’activité de régulation de la croissance végétale.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs forts, les halogénures acides, les anhydrides acides, les acides forts et les bases fortes. Stocker dans un endroit frais.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-amino-5-bromobenzoate |
| Point de fusion | 71°C to 73°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 972720 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 230.06 |
| Pourcentage de pureté | 98% |