Learn More
2-amino-5-bromobenzoate de méthyle, TRC
Code produit 30472206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472206 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM28571525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate
CAS 52727-57-8
Formule moléculaire C8H8BrNO2
Quantité 25 g
Synonyme 2-Amino-5-bromobenzoic Acid Methyl Ester, 5-Bromo-2-aminobenzoic Acid Methyl Ester, 5-Bromoanthranilic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate, Methyl 5-Bromo-2-aminobenzoate, Methyl 5-Bromoanthranilate
Formule InChI InChI=1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(Br)ccc1N
Nom IUPAC 2-amino-5-bromobenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 230.06
Poids de la formule 228.9738