Learn More
Méthyl 2-amino-5-fluorobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359735
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359735 25 g 25g
11349735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19778.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 319-24-4 | C8H8FNO2 | 169.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 319-24-4
Formule moléculaire C8H8FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.155
Numéro MDL MFCD03791308
Clé InChI PUDDYSBKCDKATP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-fluorobenzoic acid methyl ester, methyl2-amino-5-fluorobenzoate, methyl 5-fluoroanthranilate, methyl 2-amino-5-fluoro-benzoate, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro-, methyl ester, 2-amino-5-fluoro benzoic acid methyl ester, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid methyl ester, pubchem3558, acmc-209hpn, ksc495g7j
CID PubChem 2783401
Nom IUPAC 2-amino-5-fluorobenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Point de fusion 21°C to 25°C
Densité 1.26
Point d’ébullition 100°C to 102°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 132°C (269°F)
Quantité 25 g
Beilstein 2803210
Poids de la formule 169.16
Pourcentage de pureté 98%