Learn More
Méthyl 2-amino-5-méthoxybenzoate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490908 1 g 1g
15410918 250 mg 250mg
15400918 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54704.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2475-80-1 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble (1,1 g/l) (25°C) dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des acides. Sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2475-80-1
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD09038482
Clé InChI MOVBJUGHBJJKOW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13052275
Nom IUPAC Méthyle 2-amino-5-méthoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=CC(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-amino-5-methoxybenzoate
Point de fusion 32°C to 33°C
Quantité 1 g
Synonyme benzoic acid, 2-amino-5-methoxy-, methyl ester, methyl2-amino-5-methoxybenzoate, 2-amino-5-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl 5-methoxyanthranilate, benzoic acid,2-amino-5-methoxy-, methyl ester, methyl 6-amino-m-anisate, acmc-1cnv1, intermediates-zcf02665, 2-amino-5-methoxybenzoic acid,methyl ester, 2-amino-5-methoxy-benzoic acid methyl ester
Informations sur la solubilité Slightly Soluble (1.1g/L) (25°C) in water.
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 96%