Learn More
Méthyle 2-amino-5-méthyl-4-phénylthiophène-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15468475
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15468475 5 g 5g
15458475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15468475 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33452.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 350988-88-4
Formule moléculaire C13H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 247.31
Numéro MDL MFCD01922145
Clé InChI AIHYNLWSPTZXGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-methyl-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylic acid methyl ester, cbmicro_030702, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, methyl ester
CID PubChem 734155
Nom IUPAC 2-amino-5-méthyl-4-phénylthiophène-3-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(N)SC(C)=C1C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Point de fusion 113°C to 114°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 247.32
Pourcentage de pureté 97%