Learn More
2-amino-5-méthylthiophène-3-carboxylate de méthyle, TRC
Code produit 30464932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464932 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464932 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2868652.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
CAS 19369-53-0
Formule moléculaire C7H9NO2S
Quantité 2.5 g
Synonyme 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Amino-3-(methoxycarbonyl)-5-methylthiophene, 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-5(6(8)11-4)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(C)sc1N
Nom IUPAC 2-amino-5-méthylthiophène-3-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 171.22
Poids de la formule 171.0354