Learn More
2-amino-5-méthylthiophène-3-carboxylate de méthyle, TRC
Code produit 30475212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475212 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30475212 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM286865500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
CAS 19369-53-0
Formule moléculaire C7H9NO2S
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Amino-3-(methoxycarbonyl)-5-methylthiophene, 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-5(6(8)11-4)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(C)sc1N
Nom IUPAC 2-amino-5-méthylthiophène-3-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 171.22
Poids de la formule 171.0354