Learn More
2-aminothiophène-3-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15461748 1 g 1g
15471748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15461748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55482.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4651-81-4 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4651-81-4
Formule moléculaire C6H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 157.19
Numéro MDL MFCD00159547
Clé InChI DGGJQLCAYQCPDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-amino-3-thenoate, methyl 2-amino-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-3-methoxycarbonylthiophene, methyl2-aminothiophene-3-carboxylate, 2-amino-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, zlchem 402, pubchem5551, maybridge1_003714, 2-amino-thiophene-3-carboxylicacidmethylester
CID PubChem 78381
Nom IUPAC 2-aminothiophène-3-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=C(N)SC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
Point de fusion 76°C to 81°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.19
Pourcentage de pureté 97%