Learn More
Methyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, TRC
Code produit 30471848
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30471848 10 g 10g
30471485 1 g 1g
30471329 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30471848 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM29649510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23426-63-3
Formule moléculaire C5H9O2Br
Poids moléculaire (g/mol) 181.02
Nom IUPAC methyl 2-bromo-2-methylpropanoate
SMILES COC(=O)C(C)(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-Bromo-2-methylpropanoate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H9BrO2/c1-5(2,6)4(7)8-3/h1-3H3
Poids de la formule 179.9786