Learn More
2-bromo-3-fluoropropionate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444427 250 mg 250mg
15434427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31790.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1537-52-6 | C4H6BrFO2 | 184.99 g/mol
In organic synthesis. Employed as important intermediates in various areas such as peptide synthesis, asymmetric synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
En synthèse organique. Utilisé comme intermédiaires importants dans divers domaines tels que la synthèse de peptides, la synthèse asymétrique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1537-52-6
Formule moléculaire C4H6BrFO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.99
Numéro MDL MFCD09800641
Clé InChI BXTYDNLOFHBZFS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromo-3-fluoropropionic acid methyl ester, methyl 2-bromo-3-fluoropropionate, methyl 2-bromo-3-fluoro-propanoate, methyl alpha-bromo-beta-fluoropropionate, methyl 2-bromo-3-fluoroproprionate, propanoic acid, 2-bromo-3-fluoro-, methyl ester
CID PubChem 5271584
Nom IUPAC methyl 2-bromo-3-fluoropropanoate
SMILES COC(=O)C(Br)CF
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-bromo-3-fluoropropionate
Point d’ébullition 50°C to 54°C (8 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 184.99
Pourcentage de pureté 97%