Learn More
Méthyl2-bromo-3-furoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10728265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10728265 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10152994 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10728265 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC64722CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 197846-06-3
Formule moléculaire C6H5BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 205.01
Numéro MDL MFCD09879944
Clé InChI XXUUZVIMSVBWIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-bromo-3-furoate, 3-furancarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromofuran-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid,2-bromo-, methyl ester
CID PubChem 10845885
Nom IUPAC 2-bromofurane-3-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=C(Br)OC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-bromo-3-furoate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.01
Pourcentage de pureté 97%