Learn More
Methyl-2-bromo-4-bromomethylbenzoate, TRC
Code produit 30465568
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30465568 500 mg 500mg
30473179 100 mg 100mg
30471488 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30465568 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM296273500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128577-48-0
Formule moléculaire C9H8Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 307.97
Nom IUPAC methyl 2-bromo-4-(bromomethyl)benzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(CBr)cc1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl-2-bromo-4-bromomethylbenzoate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8Br2O2/c1-13-9(12)7-3-2-6(5-10)4-8(7)11/h2-4H,5H2,1H3
Poids de la formule 305.8891