Learn More
Méthyl 2-bromo-5-méthoxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438216 5 g 5g
11448216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15322.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 35450-36-3 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl2-bromo-5-méthoxybenzoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Éviter tout contact avec des agents oxydants forts. Conserver dans un endroit frais et sombre. Protégez-la de la lumière directe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35450-36-3
Formule moléculaire C9H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 245.07
Numéro MDL MFCD00051594
Clé InChI VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-, methyl ester, pubchem3965, acmc-1ahhz, methyl 6-bromo-m-anisate, rarechem al bf 1111, attercop-chm at108617, methyl 2-bromo-5-methoxylbenzoate
CID PubChem 2776849
Nom IUPAC 2-bromo-5-méthoxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
Densité 1.52
Point d’ébullition 271°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.564
Quantité 5 g
Beilstein 2641378
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 245.08
Pourcentage de pureté 98%