Learn More
Méthyl 2-bromo-5-méthoxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448216 25 g 25g
11438216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15322.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 35450-36-3 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl2-bromo-5-méthoxybenzoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Éviter tout contact avec des agents oxydants forts. Conserver dans un endroit frais et sombre. Protégez-la de la lumière directe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35450-36-3
Formule moléculaire C9H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 245.07
Numéro MDL MFCD00051594
Clé InChI VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-, methyl ester, pubchem3965, acmc-1ahhz, methyl 6-bromo-m-anisate, rarechem al bf 1111, attercop-chm at108617, methyl 2-bromo-5-methoxylbenzoate
CID PubChem 2776849
Nom IUPAC 2-bromo-5-méthoxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
Densité 1.52
Point d’ébullition 271°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.564
Quantité 25 g
Beilstein 2641378
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 245.08
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate