Learn More
2-Bromo-5-nitrobenzoate de méthyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429197 5 g 5g
11439197 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21288.06
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6942-36-5 | C8H6BrNO4 | 260.043 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6942-36-5
Formule moléculaire C8H6BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 260.043
Numéro MDL MFCD00010867
Clé InChI VSEYYEKRZNRECT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro-, methyl ester, methyl 2-bromo-5-nitro-benzoate, 2-bromo-5-nitro-benzoic acid methyl ester, methyl2-bromo-5-nitrobenzoate, pubchem3971, acmc-1b9le, ksc495k5r, methyl 5-nitro-2-bromobenzoate, methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
CID PubChem 245494
Nom IUPAC méthyl2-bromo-5-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
Point de fusion 79°C to 82°C
Quantité 5 g
Beilstein 2617575
Poids de la formule 260.05
Pourcentage de pureté ≥98%