Learn More
Methyl 2-bromohexanoate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31006989
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31006989 25 g
30989699 100 g
30996201 500 g
30989523 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31006989 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13821225g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-bromohexanoate
CAS 5445-19-2
Formule moléculaire C7H13BrO2
Numéro MDL MFCD00045038
Quantité 25 g
SMILES CCCCC(Br)C(OC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 209.08
Pourcentage de pureté 95%