Learn More
2-bromohexanoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15466638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466638 25 mL 25mL
15476638 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60165.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5445-19-2
Formule moléculaire C7H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.083
Numéro MDL MFCD00045038
Clé InChI YGLPDRIMFIXNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, methyl 2-bromocaproate, methyl 2-bromanylhexanoate, methyl bromohexanoate, hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, s, methyl-2-bromohexanoate, acmc-20mk9n, ksc490a4j, methyl-2-bromocaproate
CID PubChem 95578
Nom IUPAC 2-bromohexanoate de méthyle
SMILES CCCCC(C(=O)OC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-bromohexanoate
Densité 1.289
Point d’éclair 69°C (156°F)
Formule linéaire CH3(CH2)3CHBrCOOCH3
Indice de réfraction 1.455
Quantité 25 mL
Beilstein 1722052
Poids de la formule 209.08
Pourcentage de pureté 98%