Learn More
2-bromopropionate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromopropionicacid-methylesterr |
| CAS | 5445-17-0 |
| Formule moléculaire | C4 H7 Br O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Propanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, Propionic acid, 2-bromo-, methyl ester (7CI,8CI), (±)-2-Bromopropionic acid methyl ester, (±)-Methyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropanoic acid methyl ester, 2-Bromopropionic acid methyl ester, DL-α-Bromopropionic acid methyl ester, Methyl (±)-α-bromopropionate, Methyl 2-bromopropanoate, Methyl 2-bromopropionate, Methyl DL-2-bromopropanoate, Methyl DL-α-bromopropionate, Methyl α-bromopropanoate, Methyl α-bromopropionate, NSC 21973 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)Br |
| Nom IUPAC | 2-bromopropanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167 |
| Poids de la formule | 165.9629 |